Learn More
1-Adamantaneethanol, 98%
Codice prodotto. 11317346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317346 5 g 5g
11307346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09318.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6240-11-5 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6240-11-5
Numero MDL MFCD00074756
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantaneethanol
Punto di fusione 73°C to 75°C
Formula molecolare C12H20O
Quantità 5 g
Beilstein 1855382
Sinonimo 1-adamantaneethanol, 2-adamantan-1-yl ethanol, 2-1-adamantyl ethanol, 1-admantaneethanol, 1-adamantane ethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decaneethanol 9ci, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane-1-ethanol, 2-tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-yl ethanol, 2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl ethanol, 2-adamantan-1-ylethanol
InChI Key ZBIDZPHRNBZTLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CCO
IUPAC Name 2-(1-adamantyl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 180.29
PubChem CID 110810
Peso formulazione 180.29
Percent Purity 98%