Learn More
1-Adamantanemethanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10753181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753181 10 g Bottiglia in vetro 10g
10066053 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10219363 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10753181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180050100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 770-71-8 | C11H18O | 166.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 770-71-8
Formula molecolare C11H18O
Molecular Weight (g/mol) 166.26
Numero MDL MFCD00074751
InChI Key MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
IUPAC Name 1-adamantylmethanol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Adamantanemethanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 115.0°C to 118.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hexane and ethyl alcohol
Peso formulazione 166.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder