Learn More
1-Adamantanemethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Adamantanemethanol |
| CAS | 770-71-8 |
| Formula molecolare | C11H18O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol, (Adamantan-1-yl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-Adamantylcarbinol, 1-Adamantylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)adamantane |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H18O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10,12H,1-7H2 |
| SMILES | OCC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC Name | 1-adamantylmethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.26 |
| Peso formulazione | 166.1358 |