Learn More
1-Adamantanemethanol, TRC
Codice prodotto. 30308978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30308978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30308978 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA20812525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantanemethanol
CAS 770-71-8
Formula molecolare C11H18O
Quantità 25 g
Sinonimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol, (Adamantan-1-yl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-Adamantylcarbinol, 1-Adamantylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)adamantane
InChI Formula InChI=1S/C11H18O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10,12H,1-7H2
SMILES OCC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
IUPAC Name 1-adamantylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 166.26
Peso formulazione 166.1358