Learn More
1-Adamantyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 17938444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17938444 1 g 1g
30134356 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17938444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA2085001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-90-1
Formula molecolare C10 H15 Br
Molecular Weight (g/mol) 215.13
Sinonimo 1-Bromo-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Bromoadamantane, 1-Bromoadamantane, NSC 527914
IUPAC Name 1-bromoadamantane
SMILES C12(Br)CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantyl Bromide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Peso formulazione 214.0357