Learn More
1-Adamantyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 10607114 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10607114 1 g Bottiglia in vetro 1g
10452841 5 g Bottiglia in vetro 5g
10531364 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10607114 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 314360010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4411-25-0 | C11H15NO | 177.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4411-25-0
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.25
Numero MDL MFCD00134405
InChI Key VBHCPGFCIQDXGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-adamantyl isocyanate, 1-isocyanato-adamantane, 1-isocyantoadamantane, 1-adamantylisocyanate, adamantanisocyanate, adamantyl isocyanate, pubchem8848, 1-adamantyl-isocyanate, 1-adamantanyl isocyanate, adamantane, 1-isocyanato
PubChem CID 2059995
IUPAC Name 1-isocyanatoadamantane
SMILES O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantyl isocyanate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 144.0°C to 146.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder