Learn More
1-Adamantyl Isocyanate, TRC
Codice prodotto. 30324171
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324171 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324171 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA22023325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantyl Isocyanate
CAS 4411-25-0
Formula molecolare C11H15NO
Quantità 25 mg
Sinonimo 1-Isocyanatotricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantane Isocyanate, 1-Adamantanyl Isocyanate, 1-Isocyanatoadamantane, Adamantyl Isocyanate
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2
SMILES O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC Name 1-isocyanatoadamantane
Molecular Weight (g/mol) 177.24
Peso formulazione 177.1154