Learn More
1-Adamantyl Isocyanate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Adamantyl Isocyanate |
| CAS | 4411-25-0 |
| Formula molecolare | C11H15NO |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1-Isocyanatotricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantane Isocyanate, 1-Adamantanyl Isocyanate, 1-Isocyanatoadamantane, Adamantyl Isocyanate |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2 |
| SMILES | O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC Name | 1-isocyanatoadamantane |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.24 |
| Peso formulazione | 177.1154 |