Learn More
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide, 97%
Codice prodotto. 15475858
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15475858 25 g 25g
15465858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475858 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59513.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 31410-07-8 | C7H11BrN2 | 203.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31410-07-8
Formula molecolare C7H11BrN2
Molecular Weight (g/mol) 203.08
Numero MDL MFCD08277003
InChI Key KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-allyl-3-methylimidazolium bromide, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide, ksc221i2h, 3-methyl-1-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide
PubChem CID 11229454
SMILES [Br-].C[N+]1=CN(CC=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
Colore Yellow
Quantità 25 g
Sensibilità Moisture sensitive
IUPAC Name 3-methyl-1-(prop-2-en-1-yl)-1H-imidazol-3-ium bromide
Peso formulazione 203.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid