Learn More
1-Allylpiperazine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089800
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
13961-36-9
C7H14N2
126.2
MFCD00167970
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
806422
1-prop-2-enylpiperazine
C=CCN1CCNCC1
13961-36-9
C7H14N2
126.2
MFCD00167970
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
806422
1-prop-2-enylpiperazine
C=CCN1CCNCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Allylpiperazine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C to 182.0°C
Punto d'infiammabilità 51.7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Allylpiperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.