Learn More
1-Allylpiperazine, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 384730050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 13961-36-9 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2734 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10031174
  • 78.06€ / 5g
Spedizione stimata: 09-08-2021
Identificatori chimici
13961-36-9
126.2
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
806422
C=CCN1CCNCC1
C7H14N2
MFCD00167970
1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
1-prop-2-enylpiperazine
Specifica
1-Allylpiperazine
51.7°C
Glass bottle
1
Yellow
13961-36-9
100.0
C7H14N2
1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
C=CCN1CCNCC1
126.2
126.2
99%
1.0000g/mL
Authentic
1.4830 to 1.4850 (20°C, 589nm)
181.0°C to 182.0°C
5g
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00167970
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
1-prop-2-enylpiperazine
806422
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-Allylpiperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati