Learn More
1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 97%
Product Code. 10705361 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10705361 10 g Bottiglia in vetro 10g
10487660 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10705361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103470100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-52-8
Numero MDL MFCD00001381
InChI Key NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
PubChem CID 2901
ChEBI CHEBI:40547
IUPAC Name 1-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Tekniske data
Materiale o nome chimico 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H11NO2
Formula lineare H2NC5H8CO2H
Quantità 10 g
Beilstein 14, I, 526
Indice di Merck 15, 2727
Molecular Weight (g/mol) 129.159
Peso formulazione 129.16
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Flakes or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 3
Faresætning
  • H301-Tossico se ingerito.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.