Learn More
1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30327677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327677 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327677 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60354050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid
CAS 52-52-8
Formula molecolare C6 H11 N O2
Quantità 50 mg
Sinonimo Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 1-Amino-1-carboxycyclopentane, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, 1-Azaniumylcyclopentane-1-carboxylate, ACPC, Cycloleucin, Cycloleucine, NSC 1026, NSC 112194, NSC 112195, NSC 112197, WR 14997
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
SMILES NC1(CCCC1)C(=O)O
IUPAC Name 1-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Peso formulazione 129.079