Learn More
1-Amino-2-propanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30319273 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319273 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRECA10216950
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Amino-2-propanol
CAS 78-96-6
Nomi componenti o analita 1-Amino-2-propanol
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C3 H9 N O
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo 1-Amino-2-propanol, (2-Hydroxy-2-methylethyl)amine, (RS)-1-Amino-2-hydroxypropane, (RS)-1-amino-2-propanol, (±)-1-Amino-2-propanol, 1-Amino-2-hydroxypropane, 1-Aminoisopropanol, 1-Methyl-2-aminoethanol, 2-Amino-1-methylethanol, 2-Hydroxy-1-propanamine, 2-Hydroxy-1-propylamine, 2-Hydroxypropanamine, 2-Hydroxypropylamine, DL-1-Amino-2-propanol, Isopropanolamine, MIPA, Monoisopropanolamine, NSC 3188, Threamine, dl-1-Amino-2-propanol, α-Aminoisopropyl alcohol, β-Aminoisopropanol
InChI Formula InChI=1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
SMILES CC(O)CN
IUPAC Name 1-aminopropan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Quantità 500 mg
Peso formulazione 75.0684 g/mol