Learn More
1-Amino-2-propanol, TRC
Codice prodotto. 30313398
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30313398 1 g 1g
30326781 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30313398 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6281351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Amino-2-propanol
CAS 78-96-6
Formula molecolare C3 H9 N O
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Amino-2-propanol, (2-Hydroxy-2-methylethyl)amine, (RS)-1-Amino-2-hydroxypropane, (RS)-1-amino-2-propanol, (±)-1-Amino-2-propanol, 1-Amino-2-hydroxypropane, 1-Aminoisopropanol, 1-Methyl-2-aminoethanol, 2-Amino-1-methylethanol, 2-Hydroxy-1-propanamine, 2-Hydroxy-1-propylamine, 2-Hydroxypropanamine, 2-Hydroxypropylamine, DL-1-Amino-2-propanol, Isopropanolamine, MIPA, Monoisopropanolamine, NSC 3188, Threamine, dl-1-Amino-2-propanol, α-Aminoisopropyl alcohol, β-Aminoisopropanol
InChI Formula InChI=1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
SMILES CC(O)CN
IUPAC Name 1-aminopropan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Peso formulazione 75.0684