Learn More
1-Amino-3,3-diethoxypropane, 97%
Codice prodotto. 11915281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11915281 100 g Bottiglia in vetro 100g
10617431 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11915281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269851000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 41365-75-7 | C7H17NO2 | 147.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41365-75-7
Formula molecolare C7H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 147.22
InChI Key PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-amino-3,3-diethoxypropane, 3,3-diethoxypropylamine, 3-aminopropionaldehyde diethylacetal, 1-propanamine, 3,3-diethoxy, 3-aminopropionaldehyde diethyl acetal, propionaldehyde, 3-amino-, diethyl acetal, zlchem 1268, acmc-1apws, 3,3-diethoxy-propylamine, 3,3-diethoxypropyl amine
PubChem CID 521029
IUPAC Name 3,3-diethoxypropan-1-amine
SMILES CCOC(CCN)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Amino-3, 3-diethoxypropane
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 72°C (16.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2CHCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4233 to 1.4253
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible, hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol and petroleum ether
Peso formulazione 147.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Amino-3,3-diethoxypropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.