Learn More
1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95+% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2NH2 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 197.23 |
| Percent Purity | 95% |