Learn More
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine, TRC
Codice prodotto. 30316375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316375 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316375 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60354850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
CAS 61379-64-4
Formula molecolare C9 H19 N3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2
SMILES NN1CCN(CC1)C2CCCC2
IUPAC Name 4-cyclopentylpiperazin-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 169.27
Peso formulazione 169.1579