Learn More
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine |
| CAS | 61379-64-4 |
| Formula molecolare | C9 H19 N3 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2 |
| SMILES | NN1CCN(CC1)C2CCCC2 |
| IUPAC Name | 4-cyclopentylpiperazin-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.27 |
| Peso formulazione | 169.1579 |