Learn More
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone 96%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone |
| Nota nome | 96% |
| CAS min. % | 95.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 207.0°C to 209.0°C |
| Colore | Brown to Purple |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.