Learn More
1-Amino-4-methylpiperazine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-56606
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
6928-85-4
C5H13N3
115.18
MFCD00006154
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
81349
4-methylpiperazin-1-amine
CN1CCN(CC1)N
6928-85-4
C5H13N3
115.18
MFCD00006154
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
81349
4-methylpiperazin-1-amine
CN1CCN(CC1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Amino-4-methylpiperazine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 172.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4835 to 1.4855
Quantità 25 g
Beilstein 23, 376
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 115.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Amino-4-methylpiperazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.