Learn More
1-Amino-4-methylpiperazine, 99%
Codice prodotto. 10430521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10430521 25 g Bottiglia in vetro 25g
10379430 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10430521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 251390250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6928-85-4 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6928-85-4
Formula molecolare C5H13N3
Molecular Weight (g/mol) 115.18
Numero MDL MFCD00006154
InChI Key RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
PubChem CID 81349
IUPAC Name 4-methylpiperazin-1-amine
SMILES CN1CCN(CC1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Amino-4-methylpiperazine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 172.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4835 to 1.4855
Quantità 25 g
Beilstein 23, 376
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 115.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Amino-4-methylpiperazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.