Learn More
1-Amino Hydantoin Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30314407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314407 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6110905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminohydantoin hydrochloride
CAS 2827-56-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C3 H5 N3 O2 . Cl H
Quantità 5 g
Sinonimo 2,4-Imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride (9CI), Hydantoin, 1-amino-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2,4-imidazolidinedione monohydrochloride, 1-Aminohydantoin hydrochloride, 1-Aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
SMILES Cl.NN1CC(=O)NC1=O
IUPAC Name 1-aminoimidazolidine-2,4-dione;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 151.55
Peso formulazione 151.0149
Percent Purity >95