Learn More
1-Amino-imidazolidine-2,4-dione, TRC
Codice prodotto. 30006304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006304 250 mg 250mg
30005827 500 mg 500mg
30005757 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006304 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA611738250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6301-02-6
Formula molecolare C3 H5 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 115.09
Sinonimo 1-Aminohydantoin
IUPAC Name 1-aminoimidazolidine-2,4-dione
SMILES NN1CC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminohydantoin
Nomi componenti o analita 1-Aminohydantoin
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 250 mg
Peso formulazione 115.0382
Percent Purity >95%