Learn More
1-Aminoanthraquinone, 97%
Codice prodotto. 11499947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11499947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22901.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 82-45-1 | C14H9NO2 | 223.231 g/mol
In the manufacturing of dyes and pharmaceuticals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminoanthraquinone
CAS 82-45-1
Punto di fusione 252°C to 255°C
Formula molecolare C14H9NO2
Numero MDL MFCD00001213
Quantità 100 g
Beilstein 396360
Indice di Merck 14,417
Sinonimo 1-aminoanthraquinone, diazo fast red al, anthraquinone, 1-amino, 1-amino anthraquinone, 1-aminoanthrachinon, 1-amino-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-amino, alpha-aminoanthraquinone, 1-amino-9,10-anthraquinone, 1-amino-9,10-anthracenedione
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol, benzene, chlroform, ether, glacial acetic acid, HCl
InChI Key KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
IUPAC Name 1-aminoanthracene-9,10-dione
Molecular Weight (g/mol) 223.231
PubChem CID 6710
Peso formulazione 223.23
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Aminoanthraquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminoanthraquinone