Learn More
1-Aminobenzotriazole, 97%
Description
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
Solubility
Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Aminobenzotriazole |
| Punto di fusione | 81°C to 85°C |
| Colore | Brown to White |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 607843 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water |
| Peso formulazione | 134.14 |
| Percent Purity | 98% |
| Forma fisica | Powder |
Safety and Handling
- 1-Aminobenzotriazole
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminobenzotriazole