Learn More
1-Aminobenzotriazole, 97%
Codice prodotto. 15475799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475799 250 mg 250mg
15455799 1 g 1g
15465799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15475799 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63610.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase | CAS: 1614-12-6 | C6H6N4 | 134.142 g/mol
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
Solubility
Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1614-12-6
Formula molecolare C6H6N4
Molecular Weight (g/mol) 134.142
Numero MDL MFCD00132902
InChI Key JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
PubChem CID 1367
IUPAC Name benzotriazol-1-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminobenzotriazole
Punto di fusione 81°C to 85°C
Colore Brown to White
Quantità 250 mg
Beilstein 607843
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Peso formulazione 134.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Aminobenzotriazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminobenzotriazole