Learn More
1-Aminobenzotriazole, 98%
Codice prodotto. 10205591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10205591 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10215591 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10205591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348641000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1614-12-6 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1614-12-6
Formula molecolare C6H6N4
Molecular Weight (g/mol) 134.14
Numero MDL MFCD00132902
InChI Key JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
PubChem CID 1367
IUPAC Name benzotriazol-1-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminobenzotriazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81°C to 85°C
Colore Beige to Yellow or Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride,,soluble in actic acid
Peso formulazione 134.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Aminobenzotriazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.