Learn More
1-Aminobenzotriazole, MedChemExpress
Descrizione
1-Aminobenzotriazole is a nonspecific and irreversible inhibitor of cytochrome P450 (P450).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Aminobenzotriazole |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1614-12-6 |
| Colore | Tan |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H6N4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | ABT 3-Aminobenzotriazole |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (745.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (372.74 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only