Learn More
1-Aminobenzotriazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Aminobenzotriazole |
| CAS | 1614-12-6 |
| Formula molecolare | C6H6N4 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2 |
| SMILES | Nn1nnc2ccccc12 |
| IUPAC Name | benzotriazol-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.14 |
| Peso formulazione | 134.0592 |