Learn More
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30134933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134933 1 g 1g
30133707 5 g 5g
30007881 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134933 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6035501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22059-21-8
Formula molecolare C4 H7 N O2
Molecular Weight (g/mol) 101.1
Sinonimo Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-Amino-1-carboxycyclopropane, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, ACC, ACPC, NSC 98430, α-Aminocyclopropanecarboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-Amino-1-carboxycyclopropane, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, ACC, ACPC, NSC 98430, α-Aminocyclopropanecarboxylic acid
IUPAC Name 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES NC1(CC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
Quantità 1 g
Peso formulazione 101.0477
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature