Learn More
1-Aminohydantoin hydrochloride, 90%
Codice prodotto. 11966251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11966251 25 g Bottiglia in vetro 25g
11956251 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442050250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2827-56-7 | C3H5N3O2·ClH | 151.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2827-56-7
Formula molecolare C3H5N3O2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 151.55
InChI Key WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminohydantoin hydrochloride, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride, 1-aminohydantoin hcl, 1-amino hydantoin hydrochloride, 2,4-imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride, acmc-209h1m, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hcl, 1-aminoimidazoline-2,4-dione hydrochloride
PubChem CID 12472963
IUPAC Name 1-aminoimidazolidine-2,4-dione;hydrochloride
SMILES C1C(=O)NC(=O)N1N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminohydantoin hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 201.0°C to 205.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 151.55
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder