Learn More
1-Aminoindan, 98%
Codice prodotto. 10305930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10305930 1 g Bottiglia in vetro 1g
10704981 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10305930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103850010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34698-41-4
Formula molecolare C9H12N
Molecular Weight (g/mol) 134.20
Numero MDL MFCD00003799
InChI Key XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Sinonimo 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
SMILES [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminoindan
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 1.5°C
Colore Colorless to Green
Densità 1.0380g/mL
Punti di ebollizione 96°C to 97°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5600 to 1.564
Quantità 1 g
Beilstein 12, 1191
Gravità specifica 1.038
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 133.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Aminoindan
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.