Learn More
1-Aminoindan, TRC
Codice prodotto. 30320553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320553 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320553 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61566050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminoindan
CAS 34698-41-4
Formula molecolare C9H11N
Quantità 50 mg
Sinonimo 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1-Indanamine (6CI,7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (RS)-1-Aminoindan, (±)-1-Aminoindan, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, 1-Aminoindan, 1-Indanylamine, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, NSC 62540, TVP 136, dl-Indan-1-amine
InChI Formula InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2
SMILES NC1CCc2ccccc12
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 133.19
Peso formulazione 133.0891