Learn More
1-Aminoindane, 99%
Codice prodotto. 11417917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11417917 1 g 1g
11427917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11417917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16585.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34698-41-4
Formula molecolare C9H12N
Molecular Weight (g/mol) 134.20
Numero MDL MFCD00003799
InChI Key XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Sinonimo 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
SMILES [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1-Aminoindane
Punto di fusione 2°C
Densità 1.038
Punti di ebollizione 225°C
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Indice di rifrazione 1.562
Quantità 1 g
Beilstein 3196205
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 133.19
Percent Purity 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.