Learn More
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10742421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10742421
Marca: Thermo Scientific Acros 184580010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19968-85-5
Formula molecolare C7H15NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 165.67
Numero MDL MFCD00003859
InChI Key DXIAEURKHWGAFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hcl, acmc-20aoy8, 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hcl, 1-aminomethylcyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrogen chloride
PubChem CID 3084332
IUPAC Name 1-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride
SMILES C1CCC(CC1)(CN)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 217°C to 219°C
Colore Beige-Gray to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH2C6H10OH·HCl
Quantità 1 g
Peso formulazione 165.67
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder