Learn More
1-Aminophthalazine, TRC
Codice prodotto. 30133418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133418 250 mg 250mg
17933205 100 mg 100mg
17981805 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133418 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA627660250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19064-69-8
Formula molecolare C8 H7 N3
Molecular Weight (g/mol) 145.16
IUPAC Name phthalazin-1-amine
SMILES Nc1nncc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminophthalazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H7N3/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H,(H2,9,11)
Peso formulazione 145.064
Percent Purity >95%