Learn More
1-Aminopiperidine, 97%
Codice prodotto. 11338955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338955 100 g 100g
11318955 5 g 5g
11328955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11338955 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14078.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2213-43-6 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2213-43-6
Formula molecolare C5H12N2
Molecular Weight (g/mol) 100.165
Numero MDL MFCD00006489
InChI Key LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
PubChem CID 16658
IUPAC Name piperidin-1-amine
SMILES C1CCN(CC1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminopiperidine
Densità 0.928
Punti di ebollizione 145°C to 147°C
Punto d'infiammabilità 36°C (96°F)
Indice di rifrazione 1.475
Quantità 100 g
Numero UN UN2733
Beilstein 383565
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 97%