Learn More
1-Aminopyrene, 97%
Codice prodotto. 11335018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11335018 0.5 g 0.50g
11325018 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11335018 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043968.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1606-67-3 | C16H11N | 217.27 g/mol
It acts as a precursor molecule for production of other fluorescent probes such as 1-Azidopyrene, APTS, and N-(1-Pyrene)iodoacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1606-67-3
Formula molecolare C16H11N
Molecular Weight (g/mol) 217.27
Numero MDL MFCD00004140
InChI Key YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
PubChem CID 15352
IUPAC Name pyren-1-amine
SMILES NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminopyrene
Punto di fusione 116°C to 119°C
Quantità 0.5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water (0.576mg/L at 25 deg C).
Peso formulazione 217.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder