Learn More
1-Aminopyrene, 97%
Codice prodotto. 15109153 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15109153 5 g Bottiglia in vetro 5g
10408820 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10341134 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15109153 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104530050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1606-67-3 | C16H11N | 217.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1606-67-3
Formula molecolare C16H11N
Molecular Weight (g/mol) 217.27
Numero MDL MFCD00004140
InChI Key YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
PubChem CID 15352
IUPAC Name pyren-1-amine
SMILES NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminopyrene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 114°C to 118°C
Colore Yellow to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 12,1341
Peso formulazione 217.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Aminopyrene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.