Learn More
1-Aminopyrrole, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17211216 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17211216 5 g 5g
17201216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17211216 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 467560050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 765-39-9
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
InChI Key YNZAFFFENDLJQG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1H-pyrrol-1-amine
SMILES NN1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminopyrrole
Densità 1.0600 g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.06
Peso formulazione 82.1