Learn More
1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanone, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10463583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10463583 1 g 1g
10300853 250 mg 250mg
10377294 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10463583 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01173DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Identificatori chimici
CAS 86542-89-4
Formula molecolare C12H22N2O
Molecular Weight (g/mol) 210.321
Numero MDL MFCD03372514
InChI Key BWKOHTHENZSVRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-piperidin-4-ylcarbonyl azepane, 1-azepanyl 4-piperidinyl methanone, azepan-1-yl-piperidin-4-yl-methanone, azepan-1-yl piperidin-4-yl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl azepane, methanone, hexahydro-1h-azepin-1-yl-4-piperidinyl, azaperhydroepinyl 4-piperidyl ketone, 1-4-piperidylcarbonyl azepane, 1-piperid-4-ylcarbonyl azepane
PubChem CID 2794691
IUPAC Name azepan-1-yl(piperidin-4-yl)methanone
SMILES C1CCCN(CC1)C(=O)C2CCNCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanone
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 210.32
Percent Purity 97%