Learn More
1-(Azidomethyl)pyrene, TRC
Codice prodotto. 30343201
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343201 500 mg 500mg
30334160 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30343201 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA919945500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Azidomethyl)pyrene
CAS 1006061-57-9
Formula molecolare C17H11N3
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H11N3/c18-20-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMILES [N-]=[N+]=NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC Name 1-(azidomethyl)pyrene
Molecular Weight (g/mol) 257.29