Learn More
1-Benzhydryl-3-azetidinone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15474358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15474358 500 mg 500mg
15464358 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15474358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57966.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40320-60-3
Formula molecolare C16H15NO
Molecular Weight (g/mol) 237.302
Numero MDL MFCD00964539
InChI Key AVUDXLOVIBJFQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-benzhydryl-azetidin-3-one, 1-1,1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-diphenylmethyl-3-azetidinone, 1-benzhydryl-3-azetidinone, 3-azetidinone, 1-diphenylmethyl, pubchem10151, acmc-209jd2, n-benzhydrylazetidin-3-one
PubChem CID 3735558
IUPAC Name 1-benzhydrylazetidin-3-one
SMILES C1C(=O)CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzhydryl-3-azetidinone
Densità 1.182
Punti di ebollizione 350°C to 355°C
Punto d'infiammabilità 156°C (313°F)
Indice di rifrazione 1.626
Quantità 500 mg
Peso formulazione 237.3
Percent Purity 95%