Learn More
1-Benzhydrylazetan-3-ol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10602073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10602073 1 g Amber Glass Bottle 1g
10069321 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10602073 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08723DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 18621-17-5
Formula molecolare C16H17NO
Molecular Weight (g/mol) 239.32
Numero MDL MFCD00205109
InChI Key MMAJXKGUZYDTHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzhydrylazetan-3-ol, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol, 1-benzhydryl-3-azetidinol, 1-benzhydryl-3-hydroxyazetidine, 1-benzhydryl-azetidin-3-ol, n-benzhydrylazetidin-3-ol, 3-azetidinol, 1-diphenylmethyl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol
PubChem CID 330448
SMILES OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzhydrylazetan-3-ol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 1-benzhydrylazetidin-3-ol
Peso formulazione 239.32
Percent Purity 97%