Learn More
1-Benzhydrylazetane-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Benzhydrylazetane-3-carbonitrile |
| CAS | 36476-86-5 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C17H16N2 |
| Numero MDL | MFCD00158910 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-benzhydrylazetane-3-carbonitrile, 1-benzhydryl-3-cyanoazetidine, 1-benzhydryl-azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 3-cyano-1-diphenylmethyl azetidine, 3-azetidinecarbonitrile, 1-diphenylmethyl, 1-1,1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl-3-cyanoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarbonitrile, 1-benzhydryl-3-azetanecarbonitrile |
| InChI Key | IXMOEAHDRKNAAG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N#CC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | 1-benzhydrylazetidine-3-carbonitrile |
| Vedi altri risultati |