Learn More
1-Benzhydrylazetane-3-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Benzhydrylazetane-3-carboxylic acid |
| CAS | 36476-87-6 |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C17H17NO2 |
| Numero MDL | MFCD01566539 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-diphenylmethyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydrylazetane-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetidinecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl, 1-benzhydryl-azetidine-3-carboxylic acid, 1-diphenylmethylazetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetanecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarboxylic acid, maybridge3_004072, 1-benzhydrylazetidine-3-carboxylicacid |
| InChI Key | BRSCYENHLCPOAU-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |