Learn More
1-Benzhydrylazetidin-3-ol, TRC
Codice prodotto. 30344407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344407 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344407 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB195500500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzhydrylazetidin-3-ol
CAS 18621-17-5
Formula molecolare C16 H17 N O
Quantità 500 mg
Sinonimo Azelnidipine Impurity 2
InChI Formula InChI=1S/C16H17NO/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,18H,11-12H2
SMILES OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name 1-benzhydrylazetidin-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 239.31
Peso formulazione 239.131