Learn More
1-Benzhydrylazetidin-3-ol, TRC
Codice prodotto. 30335761
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335761 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335761 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB19550010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzhydrylazetidin-3-ol
CAS 18621-17-5
Formula molecolare C16 H17 N O
Quantità 10 g
Sinonimo Azelnidipine Impurity 2
InChI Formula InChI=1S/C16H17NO/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,18H,11-12H2
SMILES OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name 1-benzhydrylazetidin-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 239.31
Peso formulazione 239.131