Learn More
1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone, Mikromol™
Descrizione
1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone |
| CAS | 22720-75-8 |
| Nomi componenti o analita | 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H8 O S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone, Zileuton Related Compound C |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc2ccccc2s1 |
| IUPAC Name | 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethanone |
| Vedi altri risultati |